Voltar
Hettich
®
adapter for 15 mL conical tubes
Sinônimo(s):
Hettich
®
centrifuge adapters
Products
Categoria de produto
adapters (3)
Fabricante
Tamanho do pacote
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-3 of 3
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z728268
Hettich
®
adapter for 15 mL conical tubes,
for UNIVERSAL 320/320R and ROTOFIX 32A, Adapter for 4 x 15ml Conical tubes 17 x 120mm
Expandir
Ver preços
Z728489
Hettich
®
adapter for 15 mL conical tubes,
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 12 x 15 mL Conical Tubes 17 x 120mm
Expandir
Ver preços
Z728802
Hettich
®
adapter for 15 mL conical tubes,
for ROTANTA 460/460R and ROTINA 38/38R Centrifuges, Adapter for 7 x 15 mL Conical Tubes 17 x 120 mm