Voltar
Hellma
®
fluorescence cuvettes, sealable cells
Products
Categoria de produto
cuvettes (1)
Fabricante
Diâmetro (mm)
Altura (mm)
Volume (µl)
Método de detecção
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z800961
Hellma
®
fluorescence cuvettes, sealable cells,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x4 nm, chamber volume 1400 μL