Voltar
Glutathione Peroxidase from bovine erythrocytes
Sinônimo(s):
GSH-Px, Glutathione:hydrogen-peroxide oxido-reductase
Número CAS:
9013-66-5
Número CE:
232-749-6
Products
Marca
Sigma-Aldrich (1)
Tecido
Composição química
Nível de qualidade
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
G6137
Glutathione Peroxidase from bovine erythrocytes,
lyophilized powder, ≥300 units/mg protein