Voltar
Corning
®
universal fit hinged racked pipet tips
Products
Categoria de produto
pipette tips (6)
Fabricante
Intervalo de volume (µl)
Cor
Tamanho do pacote
Esterilidade
Filtrar produtos
Showing 1-6 of 6
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
CLS4714
Corning
®
universal fit hinged racked pipet tips,
100-1000 μL pipet tips, blue, sterile, 100tips/rack, 10 racks/case, 1000 tips/case
Expandir
Ver preços
CLS4711
Corning
®
universal fit hinged racked pipet tips,
1-200 μL pipet tips, yellow, sterile, 10 racks/case, 960 tips/case
Expandir
Ver preços
CLS4710
Corning
®
universal fit hinged racked pipet tips,
1-200 μL pipet tips, yellow, non-sterile, 96 tips/rack, 10 racks/case, 960 tips/case
Expandir
Ver preços
CLS4713
Corning
®
universal fit hinged racked pipet tips,
100-1000 μL pipet tips, blue, non-sterile, 10 racks/case, 1000 tips/case
Expandir
Ver preços
CLS4715
Corning
®
universal fit hinged racked pipet tips,
pipet tip hinged rack insert, 100-1000 μL pipet tips, blue, non-sterile, 100 tips/rack, 10 racks/case, 1000 tips/case
Expandir
Ver preços
CLS4712
Corning
®
universal fit hinged racked pipet tips,
1-200 μL pipet tips, yellow, non-sterile, 10 racks/case, 960 tips/case