Voltar
Corning
®
LSE
™
rotors for LSE
™
compact centrifuges
Products
Categoria de produto
centrifuges (5)
Fabricante
Tamanho do pacote
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-5 of 5
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
CLS480136
Corning
®
LSE
™
rotors for LSE
™
compact centrifuges,
fixed angle rotor for 6 x 50 mL tubes, 6,000 rpm, 1/cs
Expandir
Ver preços
CLS480137
Corning
®
LSE
™
rotors for LSE
™
compact centrifuges,
fixed angle rotor for 12 x 15 mL tubes, 6,000rpm, 1/cs
Expandir
Ver preços
CLS480143
Corning
®
LSE
™
rotors for LSE
™
compact centrifuges,
combination rotor for 6 x 15 mL, 2 x 50 mL and 2 x 15 mL
Expandir
Ver preços
CLS480138
Corning
®
LSE
™
rotors for LSE
™
compact centrifuges,
swing-out rotor for 6 x 5 mL tubes, 3,500 rpm, 1/cs
Expandir
Ver preços
CLS480139
Corning
®
LSE
™
rotors for LSE
™
compact centrifuges,
fixed angle rotor for 18 x 1.5 mL tubes, 6,000rpm, 1/cs