Voltar
Corning
®
disposable aseptic transfer cap, microcarriers
Products
Categoria de produto
caps (4)
Fabricante
Comprimento (pol)
Cor
Esterilidade
Filtrar produtos
Showing 1-4 of 4
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
CLS4628
Corning
®
disposable aseptic transfer cap, microcarriers,
leur fitting, sterile, weight 500 g
Expandir
Ver preços
CLS4629
Corning
®
disposable aseptic transfer cap, microcarriers,
MPC fitting, sterile, weight 500 g
Expandir
Ver preços
CLS4627
Corning
®
disposable aseptic transfer cap, microcarriers,
MPC fitting, sterile, weight 100 g
Expandir
Ver preços
CLS4626
Corning
®
disposable aseptic transfer cap, microcarriers,
leur fitting, sterile, weight 100 g