Voltar
Colecalciferol (D3)
Sinônimo(s):
Colecalciferol, (+)-Vitamina D
3
, 7-Desidrocolesterol ativado, 7-desidrocolesterol ativado, Calciol
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
27
H
44
O
Número CAS:
67-97-0
Peso molecular:
384.64
Número CE:
200-673-2
Products
Categoria de produto
vitamins (1)
Marca
Supelco (1)
Peso da fórmula
Nome do gene
Ponto de fusão (ºC)
Formato
Aplicação
Tamanho do pacote
Tipo de material de referência
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
47763
Colecalciferol (D3),