Voltar
Solução tampão de padrão de referência secundário certificada
Products
Marca
Supelco (5)
Agência
Formato
Composição química
Nível de qualidade
Aplicação
Tipo de material de referência
Filtrar produtos
Showing 1-5 of 5
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
1.07202
Solução tampão de padrão de referência secundário certificada,
potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate, pH 6.86 (25 °C), Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.07204
Solução tampão de padrão de referência secundário certificada,
potassium tetraoxalate dihydrate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S) = 1.67₉ (25°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.07200
Solução tampão de padrão de referência secundário certificada,
potassium hydrogen phthalate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH (S) = 4.00
5
(25°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.07203
Solução tampão de padrão de referência secundário certificada,
di-sodium tetraborate decahydrate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S) = 9.18₀ (25°C) Certipur
®
Expandir
Ver preços
1.07205
Solução tampão de padrão de referência secundário certificada,
potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate, pH 7.41 (25 °C), Certipur