Voltar
Axygen
®
Universal Fit Pipet Tip
Sinônimo(s):
Pipette tips, universal fit
Products
Categoria de produto
pipette tips (1)
Fabricante
Volume (µl)
Cor
Esterilidade
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
AXYT200YRS
Axygen
®
Universal Fit Pipet Tip,
racked, size 200 μL, yellow, pkg of 5x960tips/cs, sterile