Voltar
Aquivion
®
D72-25BS
Sinônimo(s):
Aquivion
®
SO
3
H-form
Fórmula linear:
(C
4
HF
7
O
4
S .C
2
F
4
)
x
Products
Sustentabilidade
Recurso
Nível de qualidade
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
802549
Aquivion
®
D72-25BS,
PFSA eq. wt. 720 g/mole SO
3
H, liquid, dispersion, 25% in water, stabilized CF
3
polymer chain ends