Voltar
Ace replacement stirrer shaft with agitator, PTFE coated SS
Products
Fabricante
Diâmetro (mm)
Tamanho do pacote
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z690589
Ace replacement stirrer shaft with agitator, PTFE coated SS,
diam. 10 mm, fits 1 L PTFE reactors