Voltar
Ace replacement reactor head, PTFE
Products
Fabricante
Diâmetro (mm)
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z690384
Ace replacement reactor head, PTFE,
4 openings, fits 250 mL and 500 mL PTFE reactors, diam. 60 mm, joint: ST/NS 24/40