Voltar
3-Nitropropionic acid
Fórmula linear:
O
2
N(CH
2
)
2
CO
2
H
Número CAS:
504-88-1
Peso molecular:
119.08
Número CE:
208-003-0
Products
Categoria de produto
bioactive small molecules (1)
Marca
Sigma-Aldrich (2)
Peso da fórmula
Ponto de fusão (ºC)
Pureza
Área de pesquisa
Nível de qualidade
Classe da estrutura Markush
Grupo de estrutura Markush
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
N5636
3-Nitropropionic acid,
≥97% (HPLC), powder or crystals, mitochondrial complex II inhibitor
Expandir
Ver preços
N22908
3-Nitropropionic acid,
97%