Merck
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound 200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound 200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Sinônimo(s):
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide polymer-bound, N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide polymer-bound, EDC polymer-bound
Número CE:
Products
Categoria de produto
Marca
Tipo de cadeia
Tipo de reação
Reatividade