Nome do produto
Lacto-N-tetraose from human milk, ≥95% (HPAE/PAD)
Número do produto
l6770
Marca do produto
sigma
Número CAS
14116-68-8
Peso molecular
707.63
Teste | Especificação |
|---|---|
| APPEARANCE | WHITE POWDER |
| SOLUBILITY | CLEAR COLORLESS SOLUTION AT 50MG/ML IN WATER |
| WATER BY KARL FISCHER | NMT 15% |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONSISTENT WITH STRUCTURE |
| HPLC WITH PULSED AMPEROMETRIC DETECTION | MINIMUM 95% |
| DOCUMENT # L6770/04/02/99/1 |