Nome do produto
Meio de Eagle modificado por Dulbecco - alto teor de glicose HEPES modification, With 4500 mg/L glucose, 25 mM HEPES, and sodium bicarbonate, without L-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Número do produto
d6171
Marca do produto
sigma
Número CAS
Peso molecular
Teste | Especificação |
|---|---|
| Appearance (Turbidity) | Clear |
| Appearance (Form) | Solution |
| pH | 7.0 - 7.6 |
| Osmolality | 283 - 313 mOs/kg |
| Cell Culture Testing - MTT | Pass |
| Cell Line | Cell Line - Cell Types |
| Sterility | Pass |
| Endotoxin Level | <= 1 EU/ml |
| Glucose Concentration | 4.05 - 4.95 g/l |