Nome do produto
6-(7-Nitrobenzofurazan-4-ylamino)hexanoic acid suitable for fluorescence
Número do produto
72964
Marca do produto
sigma
Número CAS
88235-25-0
Peso molecular
294.26
Teste | Especificação |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Faint Orange to Dark Orange and Faint Brown to Dark Brown |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 96.0 % |
| CARBON CONTENT | 48.98 % (THEORY) |
| HYDROGEN CONTENT | 4.80 % (THEORY) |
| NITROGEN CONTENT | 19.04 % (THEORY) |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| LUMINESCENCE | CORRESPONDS TO REQUIREMENTS |
| EMISSION MAXIMUM | 530.0 - 540.0 nm |