Nome do produto
N-Adipoylglycine analytical standard
Número do produto
53603
Marca do produto
sial
Número CAS
66060-81-9
Peso molecular
203.19
Teste | Especificação |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White to Off White |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 95.0 % |
PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |