Nome do produto
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Número do produto
666432
Marca do produto
aldrich
Número CAS
22913-24-2
Peso molecular
192.23
Teste | Especificação |
---|---|
APPEARANCE | WHITE TO YELLOW POWDER, CRYSTALS OR |
CRYSTALLINE POWDER AND/OR CHUNKS | |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
GAS LIQUID | 96.5% (MINIMUM) |
REVISED SEPTEMBER 19, 2006 RJM |