Nome do produto
2,5-Dichlorothiophene-3-sulfonamide 97%
Número do produto
542768
Marca do produto
aldrich
Número CAS
53595-68-9
Peso molecular
232.11
Teste | Especificação |
---|---|
APPEARANCE | WHITE TO TAN POWDER, CRYSTALS, CRYSTALLINE |
POWDER AND/OR CHUNKS | |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
TITRATION | 96.5-103.5% (WITH AGNO3 AFTER O2 COMBUSTION) |
HIGH PRESSURE LIQUID | 96.5% (MINIMUM) |
APPROVED JANUARY 10, 2008 RJM |