Nome do produto
Hydroquinine hydrobromide hydrate 98%
Número do produto
341320
Marca do produto
aldrich
Número CAS
207386-86-5
Peso molecular
407.34 (anhydrous basis)
Teste | Especificação |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White |
APPEARANCE (FORM) | Powder |
ARGENTOMETR. TITRATION | 97.5 - 102.5 % |
PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 97.5 % |
OPTICAL ROTATION | -100.0 ± 3.0 Degrees |
CONCENTRATION | C=1.9, H2O |
WATER | ≥ 2.1 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |