Nome do produto
2-Bromohexanoyl bromide 95%
Número do produto
306924
Marca do produto
aldrich
Número CAS
54971-26-5
Peso molecular
257.95
Teste | Especificação |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
APPEARANCE (FORM) | Liquid |
TITRATION | 96.5 - 103.5 % |
TITRATION (METHOD) | BROMINE COMBUSTION |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |