Nome do produto
Ácido (±)-6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromano-2-carboxílico 97%
Número do produto
238813
Marca do produto
aldrich
Número CAS
53188-07-1
Peso molecular
250.29
Teste | Especificação |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White to Light Beige |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Chunks |
TITRATION (T) NAOH 0.1M | 96.5 - 103.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |