Nome do produto
4-(Benzyloxy)benzaldehyde 97%
Número do produto
123714
Marca do produto
aldrich
Número CAS
4397-53-9
Peso molecular
212.24
Teste | Especificação |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White to Faint Yellow to Faint Red |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |