TA9H98771495
Targetmol Chemicals Inc.
TRAM 39
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
303.79
Iupac Name
2-(2-chlorophenyl)-2,2-diphenylacetonitrile
Inchi Code
1S/C20H14ClN/c21-19-14-8-7-13-18(19)20(15-22,16-9-3-1-4-10-16)17-11-5-2-6-12-17/h1-14H
chave InChI
JHNRTPKGSCVKKC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-80/-20
Purity
99.51%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/TRAM 39
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/TRAM 39
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)