Documentos Principais
TA9H97BAF209
Targetmol Chemicals Inc.
CEF3 acetate(199727-62-3 free base)
About This Item
Peso molecular:
971.16
Iupac Name
L-seryl-L-isoleucyl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-serylglycyl-L-prolyl-L-leucyl-L-lysine--acetic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C42H74N10O12.C2H4O2/c1-7-24(5)33(49-35(56)26(44)21-53)40(61)50-34(25(6)8-2)41(62)52-18-12-15-31(52)39(60)48-29(22-54)36(57)45-20-32(55)51-17-11-14-30(51)38(59)47-28(19-23(3)4)37(58)46-27(42(63)64)13-9-10-16-43;1-2(3)4/h23-31,33-34,53-54H,7-22,43-44H2,1-6H3,(H,45,57)(H,46,58)(H,47,59)(H,48,60)(H,49,56)(H,50,61)(H,63,64);1H3,(H,3,4)/t24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,33-,34-;/m0./s1
chave InChI
UVIJNYNPUGNTJJ-GVZSMGHSSA-N
temperatura de armazenamento
-80/-20
Purity
99.77%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/CEF3 acetate(199727-62-3 free base)
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/CEF3 acetate(199727-62-3 free base)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)