Documentos Principais
TA9H97BAEEF7
Targetmol Chemicals Inc.
HA-1004 dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
329.81
Iupac Name
N-(2-((diaminomethylene)amino)ethyl)isoquinoline-5-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N5O2S.ClH/c13-12(14)16-6-7-17-20(18,19)11-3-1-2-9-8-15-5-4-10(9)11;/h1-5,8,17H,6-7H2,(H4,13,14,16);1H
chave InChI
GUGJQAFPKZZOIV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-80/-20
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/HA-1004 dihydrochloride
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/HA-1004 dihydrochloride
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)