Documentos Principais
SY3H99DEFE56
Synthonix Corporation
2,4-dichloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
287.09
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H3Cl2F3N2S/c9-5-4-1-3(2-8(11,12)13)16-6(4)15-7(10)14-5/h1H,2H2
chave InChI
FEYZVLSTIGXTIY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/84562.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/84562.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)