Documentos Principais
SY3H998DB5E4
Synthonix Corporation
4-Methoxy-L-tryptophan
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
234.25
Número MDL:
Iupac Name
(2S)-2-amino-3-(4-methoxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O3/c1-17-10-4-2-3-9-11(10)7(6-14-9)5-8(13)12(15)16/h2-4,6,8,14H,5,13H2,1H3,(H,15,16)/t8-/m0/s1
chave InChI
VYXPKRIKQJEAOO-QMMMGPOBSA-N
temperatura de armazenamento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/78415.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/78415.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)