Documentos Principais
SY3H990F918F
Synthonix Corporation
6-Fluorobenzo[b]thiophene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
152.19
Número MDL:
Iupac Name
6-fluoro-1-benzothiophene
Inchi Code
1S/C8H5FS/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5H
chave InChI
IAWIFBMBSZRKGZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Pale-yellow to Brown Liquid or Solid
Product Link
https://synthonix.com/38235.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38235.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)