Documentos Principais
SY3H990F8435
Synthonix Corporation
2-Chloro-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d]thiazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.64
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazole
Inchi Code
1S/C6H6ClNS/c7-6-8-4-2-1-3-5(4)9-6/h1-3H2
chave InChI
GDZIRWVWTKMWPH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75453.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75453.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)