Documentos Principais
SY3H98B97F52
Synthonix Corporation
Octyl Dihydrogen Phosphate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
210.21
Número MDL:
Iupac Name
octyl dihydrogen phosphate
Inchi Code
1S/C8H19O4P/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11/h2-8H2,1H3,(H2,9,10,11)
chave InChI
WRKCIHRWQZQBOL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75868.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75868.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)