Documentos Principais
SY3H98B97EC3
Synthonix Corporation
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[4,3-b]pyridine Dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.08
Número MDL:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.2ClH/c1-2-5-6(7-3-1)4-8-9-5;;/h4,7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
chave InChI
PGQGHKQWPADFIS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75074.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75074.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)