Documentos Principais
SY3H98B97DE6
Synthonix Corporation
N1-Boc-5-nitro-1,2-benzenediamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
253.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-5-nitrophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H15N3O4/c1-11(2,3)18-10(15)13-9-6-7(14(16)17)4-5-8(9)12/h4-6H,12H2,1-3H3,(H,13,15)
chave InChI
FEDAACZCXXCKQP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76566.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76566.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)