Documentos Principais
SY3H98B97DD3
Synthonix Corporation
7-Nitroindoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Número MDL:
Iupac Name
7-nitroindoline
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c11-10(12)7-3-1-2-6-4-5-9-8(6)7/h1-3,9H,4-5H2
chave InChI
MSVCQAUKLQEIJJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75260.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75260.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)