Documentos Principais
SY3H98B97D3A
Synthonix Corporation
N-Methoxy-N-methylfuran-3-carboxamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
155.15
Número MDL:
Iupac Name
N-methoxy-N-methyl-3-furamide
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-8(10-2)7(9)6-3-4-11-5-6/h3-5H,1-2H3
chave InChI
MFPGWFIDJVZSPW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76179.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76179.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)