Documentos Principais
SY3H98B97B45
Synthonix Corporation
5-(4-Isopropylphenyl)isoxazole-3-carboxylic Acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.25
Número MDL:
Iupac Name
5-(4-isopropylphenyl)-3-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c1-8(2)9-3-5-10(6-4-9)12-7-11(13(15)16)14-17-12/h3-8H,1-2H3,(H,15,16)
chave InChI
UERITGBANMVLAF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73987.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73987.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)