Documentos Principais
SY3H98B97A81
Synthonix Corporation
3-(3-Furylmethyl)piperidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.24
Número MDL:
Iupac Name
3-(3-furylmethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-2-9(7-11-4-1)6-10-3-5-12-8-10/h3,5,8-9,11H,1-2,4,6-7H2
chave InChI
RYTGNHUXHBAZST-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76396.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76396.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)