Documentos Principais
SY3H98B979BE
Synthonix Corporation
Ethyl N-Boc-2-piperidineacetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
271.36
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO4/c1-5-18-12(16)10-11-8-6-7-9-15(11)13(17)19-14(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3
chave InChI
QATMVVBWPDEWBF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/76383.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76383.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)