Documentos Principais
SY3H98B9798D
Synthonix Corporation
Ethyl 3-Chloropyridazine-4-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.6
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-chloro-4-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-2-12-7(11)5-3-4-9-10-6(5)8/h3-4H,2H2,1H3
chave InChI
UAEJFCPXIREEHM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75838.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75838.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)