Documentos Principais
SY3H98B97986
Synthonix Corporation
Ethyl 6-Chlorobenzofuran-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
224.64
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9ClO3/c1-2-14-11(13)10-5-7-3-4-8(12)6-9(7)15-10/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
VRFLUTDLJWMWEU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75723.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75723.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)