Documentos Principais
SY3H98B9797C
Synthonix Corporation
Ethyl 7-Bromo-3-oxo-3,4-dihydroquinoxaline-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
297.11
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 7-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2-quinoxalinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O3/c1-2-17-11(16)9-10(15)14-7-4-3-6(12)5-8(7)13-9/h3-5H,2H2,1H3,(H,14,15)
chave InChI
AKIIAQCJJOJJDB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75515.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75515.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)