Documentos Principais
SY3H98B978FA
Synthonix Corporation
3-Ethoxy-5-methylbenzoic Acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
180.2
Número MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-13-9-5-7(2)4-8(6-9)10(11)12/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
IGMIFUNQHWJLEB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73979.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73979.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)