Documentos Principais
SY3H98B97851
Synthonix Corporation
1,14-Diaminotetradecane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
228.42
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1,14-tetradecanediamine
Inchi Code
1S/C14H32N2/c15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16/h1-16H2
chave InChI
MSVPBWBOFXVAJF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76049.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)