Documentos Principais
SY3H98B9780F
Synthonix Corporation
3,4-Dihydro-2H-[1,4]oxazino[3,2-c]quinoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-[1,4]oxazino[3,2-c]quinoline
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c1-2-4-9-8(3-1)11-10(7-13-9)12-5-6-14-11/h1-4,7,12H,5-6H2
chave InChI
QYBBZRJXSQWQHO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75410.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75410.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)