Documentos Principais
SY3H98B976EE
Synthonix Corporation
1-Cyclopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-6-carboxylic Acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
204.19
Número MDL:
Iupac Name
1-cyclopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N4O2/c14-9(15)7-10-3-5-4-11-13(6-1-2-6)8(5)12-7/h3-4,6H,1-2H2,(H,14,15)
chave InChI
GZWFCGYTSZKHJM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75976.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75976.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)