Documentos Principais
SY3H98B97682
Synthonix Corporation
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)isonicotinic Acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
225.55
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-4(7(9,10)11)3(6(13)14)1-2-12-5/h1-2H,(H,13,14)
chave InChI
DIPOFUPESWIQSO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74968.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74968.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)