Documentos Principais
SY3H98B9767F
Synthonix Corporation
Cyanomethanesulfonyl Chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
139.56
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
cyanomethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C2H2ClNO2S/c3-7(5,6)2-1-4/h2H2
chave InChI
QSOXEHOYDPAXTG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74954.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74954.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)