Documentos Principais
SY3H98B97605
Synthonix Corporation
2-chloro-4-(chloromethyl)pyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
163.01
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-chloro-4-(chloromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2/c6-3-4-1-2-8-5(7)9-4/h1-2H,3H2
chave InChI
HNHVCSCFJSKSQK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/26764.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26764.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)