Documentos Principais
SY3H98B97587
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-methylbenzylamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.08
Número MDL:
Iupac Name
(3-bromo-5-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6-2-7(5-10)4-8(9)3-6/h2-4H,5,10H2,1H3
chave InChI
HFQTVASWWMLTLZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76715.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76715.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)